Principaux documents
B65403
Sigma-Aldrich
Bromodiphenylmethane
95%
Synonyme(s) :
Benzhydryl bromide, Diphenylbromomethane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.13
Beilstein:
638544
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
pb
184 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges