Documents
B58806
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
167-168 °C (lit.)
Densité
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup