ALD01682
4-bromo-N-(tert-pentyl)aniline
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC=C(NC(C)(CC)C)C=C1
InChI
1S/C11H16BrN/c1-4-11(2,3)13-10-7-5-9(12)6-8-10/h5-8,13H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ZLDOENSAPDMGFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable