ALD00106
5-Methoxycarbonyl-1,2,3-triazine
Synonyme(s) :
1,2,3-Triazine-5-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-6-8-7-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
DZONTPIFZFRSGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Contenu apparenté
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.