AGN00009
2-Fluoro-5-nitropyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
O=[N+]([O-])C1=CC=C(F)N=C1
InChI
1S/C5H3FN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
Clé InChI
XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N