Documents
A69188
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-nitrodiphenyl sulfide
98%
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrophenylthio)aniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4SC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Sc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
Clé InChI
ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable