Key Documents
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
95%
Synonyme(s) :
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
1702372
Numéro CE :
Numéro MDL:
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup