Principaux documents
97071
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyloxy)benzyl alcohol
≥97.0%
Synonyme(s) :
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecyloxy)benzyl alcohol, 4-[3-(Perfluorooctyl)-1-propyloxy]benzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H13F17O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Pf
85-89 °C
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C18H13F17O2/c19-11(20,6-1-7-37-10-4-2-9(8-36)3-5-10)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-5,36H,1,6-8H2
Clé InChI
PCXONXLXJULKDJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable