96837
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα,Nε-Di-Z-DL-lysine, Nα,Nε-di-Z-DL-lysine
About This Item
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
90-95 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
Clé InChI
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable