96091
N-Z-1,5-pentanediamine hydrochloride
≥98.0%
Synonyme(s) :
N-Z-1,5-diaminopentane hydrochloride, Benzyl N-(5-aminopentyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
172-175 °C
Groupe fonctionnel
Cbz
amine
Chaîne SMILES
NCCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c14-9-5-2-6-10-15-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11,14H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
VYIRBXGDTOPWSY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable