Principaux documents
96087
Sigma-Aldrich
N-Z-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97% (AT)
Synonyme(s) :
Benzyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride, N-Z-1,6-diaminohexane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCONH(CH2)6NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.80
Numéro Beilstein :
4727129
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97% (AT)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
175-180 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22N2O2.ClH/c15-10-6-1-2-7-11-16-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13;/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2,(H,16,17);1H
Clé InChI
GMSZGOGHNFZOMF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Introduction of a hexamethylenediamine linker
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M M Ponpipom et al.
Carbohydrate research, 113(1), 45-56 (1983-02-16)
Spacer arms 2.1-3.7 nm (21-37 A) long were prepared, and coupled with the methyl beta-glycoside of N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine benzyl ester, to give blocked 6-acylates. Deprotection was effected with palladium chloride and triethyl-silane. Chemical conjugates of MDP-meningococcal group C polysaccharide were then