96085
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Nα-Z-L-2,3-Diaminopropionic acid, Z-Dpr-OH
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (NT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~240 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable