95377
Bismuth(III) chloride
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥97.0% (KT)
Impuretés
≤3% water
Point d'ébullition
447 °C (lit.)
Pf
230-232 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable