Principaux documents
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Phenylsulfonyl cyanide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
Beilstein:
2046645
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531
Densité
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable