Principaux documents
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium bromide
≥98.0%
Synonyme(s) :
4MBPBr
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Impuretés
≤1% water
Pf
134-136 °C
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
Description générale
ionic liquid
Caractéristiques et avantages
particularly suitable for the use in strongly basic conditions