Documents
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
tBuXphos OAC precatalyst Br
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H55BrNO2PPd
Poids moléculaire :
823.19
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Application
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable