935638
Tris(trimethylsilyl) phosphate
≥99.0%, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
Phosphoric acid tris(trimethylsilyl ester), TMSP, TMSPA
About This Item
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99.0%
Forme
(colorless liquid)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
ppm H2O≤500
≤500 ppm H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
228-229 °C
Pf
3-4 °C (lit.)
3-4 °C
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup