934089
Ovine collagen
lyophilized, low endotoxin
Synonyme(s) :
CollOvine™ RDP
Forme
lyophilized
Impuretés
Bioburden, none detected
≤0.1 EU/mg Endotoxin
Couleur
white to off-white
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 3D bioprinting
- Tissue engineering
- Drug delivery
- Regenerative medicine
- Cell culture, encapsulation, expansion and differentiation
Caractéristiques et avantages
- Certified Disease Free Sheep
- 93-97% Type I Collagen
- 3-7% Type III Collagen
- 99% Purity
- Prion Free
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable