Principaux documents
93315
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butyldimethylsilyl) phosphite
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H45O3PSi3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.78
Beilstein:
4437247
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445
pb
82-84 °C/0.2 mmHg
Pf
4-6 °C
Densité
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
Clé InChI
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent used for the preparation of phosphonic acid silyl esters from halides; the TBDMS esters are more stable than the corresponding TMS esters; review
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)