932167
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(p-butylphenyl))diphenylamine)]
Synonyme(s) :
Poly((4-butylphenyl)diphenylamine-alt-9,9-dioctylfluorene)
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
Mw ≥27,000 by GPC
Niveau de qualité
Solubilité
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
434 nm±10 nm in THF
Fluorescence
λem 385 nm±5 nm in THF
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable