930911
Praseodymium nitrate hexahydrate
99.99% (trace rare earth metals basis)
Synonyme(s) :
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Nitric acid praseodymium(3+) salt, Praseodymium trinitrate, Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% (trace rare earth metals basis)
Forme
crystals
Impuretés
≤150 ppmtrace (rare earth metals)
≤500 ppm (trace metals)
Pf
<100 °C ((lit.))
Solubilité
H2O: soluble ((lit.))
Densité
2.233 g/cm3 ((lit.))
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Clé InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2