930210
N-(2,5-Dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucine
≥95.0%
Synonyme(s) :
(2S)-2-{2-[(2,5-Dichlorophenyl)formamido]acetamido}-4-methylpentanoic acid, CANDDY_MLN Tag
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C15H18Cl2N2O4/c1-8(2)5-12(15(22)23)19-13(20)7-18-14(21)10-6-9(16)3-4-11(10)17/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t12-/m0/s1
Clé InChI
DNIFDGIEBFRALC-LBPRGKRZSA-N
Catégories apparentées
Application
CANDDY, a protein-slaying approach, occurs without ubiquitination and bypasses the need for an E3 ligase. Has the potential to overcome the current limitations of proteolysis and to expand the application scope of degraders.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable