926841
1,4-Bis[4-(3-acryloyloxypropyloxy) benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,4-phenylene bis(4-(3-(acryloyloxy)propoxy)benzoate)
About This Item
Produits recommandés
Description
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C33H32O10/c1-4-30(34)40-20-6-18-38-26-12-8-24(9-13-26)32(36)42-28-16-17-29(23(3)22-28)43-33(37)25-10-14-27(15-11-25)39-19-7-21-41-31(35)5-2/h4-5,8-17,22H,1-2,6-7,18-21H2,3H3
Clé InChI
ISSYGWIDLYOJEN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- soft robotics, such as microscopic walkers , and self-healable actuators ;
- 4d printing ;
- amplifier reflectors for organic-inorganic perovskite solar-cells or for secure authentication .
- optical sensors for medical applications .
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable