923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3