915874
Al-doped lithium lanthanum zirconium oxide (LLZO)
solid electrolyte, powder, battery grade
Synonyme(s) :
Aluminum-doped cubic garnet LLZO, LLZALO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 840.62 g/mol
Composition
Li6.24La3Zr2Al0.24O11.98
Superficie
0.50 m2/g
Taille des particules
5-6 μm (average)
Conductivité
0.01-0.1 mS/cm (Ionic conductivity, unsintered, cold-pressed pellet at RT)
Densité
5.093 g/cm3 (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Improved Battery Safety
- Increased Energy Density
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable