913111
Hexane-1,6-diammonium bromide
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,6-Hexanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydrobromide, NHEXDAB
About This Item
Produits recommandés
Description
Identity by (1H NMR)
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white
Autre catégorie plus écologique
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Clé InChI
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable