911259
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
carboxyl terminated, PEG Mn 10k, generation 3
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
PEG Mn 10k
PEG average Mn 10,000
generation 3
Nb de groupes de surface
16
Couleur
white to off-white
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Description générale
- Polymer architecture: PEG-core dendrimer
- End Group Functionality: Carboxylic acid
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).