911208
1-Hydrosilatrane
≥95%
Synonyme(s) :
Hydrosilatrane, Silatrane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
249-256 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H12NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h1-6H2
Clé InChI
XBRVPWBNRAPVCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.