Documents
910694
Sigma-Aldrich
Toxoflavin-3,4a,5,8a-13C4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C3H7N5O2
Poids moléculaire :
197.13
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable