Key Documents
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
Synonyme(s) :
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H33NO4
Poids moléculaire :
483.60
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
>98% (HPLC)
>98%
Forme
viscous liquid
Contient
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
Couleur
yellow to brown
Température de stockage
2-8°C
Application
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable