902594
Diisopropyl 2-oxomalonate
≥95%
Synonyme(s) :
Di-isopropyl ketomalonate, Kurti amination reagent, Kurti amine umpolung reagent
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.414
Densité
1.036
InChI
1S/C9H14O5/c1-5(2)13-8(11)7(10)9(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ISAKWFYKUTYAQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable