901778
Ethyl 8-bromo-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
Synonyme(s) :
Aryl halide chemistry informer library compound X2
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Pf
190-193 °C
Chaîne SMILES
BrC1=CC=C2C(C(N(C)CC3=C(C(OCC)=O)N=CN32)=O)=C1
InChI
1S/C15H14BrN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
NFMFVESVKLVYJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Autres remarques
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Aryl amination using ligand-free Ni(II) salts and photoredox catalysis
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable