Documents
901248
Sigma-Aldrich
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D3H15O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.27
Code UNSPSC :
12352114
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable