Documents
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C76H88Br2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1289.58
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
>98%
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable