900704
Graphene oxide
paste, non-exfoliated
Synonyme(s) :
Graphene oxide nanoplatelets
Forme
paste
Composition
C, ≥3% (by gravimetric analysis combined with EA)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Composites.
- Inks and coatings.
- Transparent conductive films.
- Supercapacitors.
- Batteries.
- Graphene oxide sheets at interfaces.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable