Documents
900575
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-1-yl)propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
3-Imidazol-1-yl propionate-1,2,3-13C3 sodium salt, Imidazole propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C3H7N2O2Na
Poids moléculaire :
165.10
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable