900428
SGA 524 100 isiphor
Synonyme(s) :
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Halogen free, Br: <700 ppm, Cl: <700 ppm, Br+Cl: <1000 ppm
Taille des particules
14-16 μm (D50)
21.5-23.5 μm (D90)
7.5-9.5 μm (D10)
Fluorescence
λem 524 nm±1 nm
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable