900408
Boron nitride
nanoplatelet, lateral dimensions <5 μ
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Densité
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Clé InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials