900295
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g
Synonyme(s) :
PLA, PLLA, Polylactide
About This Item
Produits recommandés
Forme
chips or granules (chunks)
Viscosité
1.5 dL/g
Température de transition
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.