900247
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in H2O
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Concentration
4 μM in H2O
Fluorescence
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Groupe fonctionnel
PEG
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.