89846
(S)-Fmoc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Fmoc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Fmoc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
Clé InChI
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable