88808
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
≥98.5% (sum of enantiomers)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Propylene glycol 1-methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (sum of enantiomers)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.403
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
- (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
- Thiazolopyridine urea derivatives.
- Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup