Documents
88645
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
≥99.0%
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobutyric acid, Nγ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.45
Numéro Beilstein :
9360954
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H24N2O6/c1-2-13-30-22(28)24-12-11-20(21(26)27)25-23(29)31-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clé InChI
YIVBOSPUFNDYMF-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable