Principaux documents
88508
Sigma-Aldrich
Bis[tris(3-(heptadecafluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
≥95% (31P-NMR)
Synonyme(s) :
Bis[tris(3-(perfluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C84H24Cl2F102P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3210.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (31P-NMR)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3cccc(c3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6cccc(c6)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Application
Catalyst for Stille and Suzuki couplings in Fluorous Biphase Systems (FBS)
Autres remarques
Perfluoro-tagged Pd complexes as catalysts for Stille couplings in a fluorous biphase system, palladium-catalyzed Suzuki couplings.
T. Osswald et al.
Tetrahedron Letters, 42, 2965-2965 (2001)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)