86929
Tetrabutylphosphonium methanesulfonate
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Methanesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
crystals
Pf
59-62 °C
Chaîne SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable