Documents
861960
Sigma-Aldrich
Acide taurocholique sodium salt hydrate
97%
Synonyme(s) :
N-(2-sulfoéthyl)amide de l’acide 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oïque, Acide 2-[(3α,7α,12α-trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]éthanesulfonique, Taurocholate de sodium hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H44NNaO7S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.68 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 3 in H2O
Poids mol.
micellar avg mol wt 2100
Nombre d'agrégation
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Application
Détergent anionique utilisé pour la solubilisation des protéines.
Actions biochimiques/physiologiques
Sel biliaire non sulfaté, substrat de transport physiologique de BSEP/spgp (pompe d′exportation des sels biliaires/sœur de Pgp), du cotransporteur de Na(+)/taurocholate (NTCP) et de MRP3 dans les structures canaliculaires hépatiques.
Remplacé(e)(s) par