Principaux documents
86146
Sigma-Aldrich
Dihexyl sulfosuccinate sodium salt solution
technical, ~80% in H2O
Synonyme(s) :
Dihexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dihexyl sulfosuccinate solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H29NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.45
Beilstein:
3818241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Description
anionic
Qualité
technical
Poids mol.
388.45 g/mol
Concentration
~80% in H2O
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Impuretés
~5% ethanol
Densité
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1