860352
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
Synonyme(s) :
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Pureté
98%
Activité optique
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
Pf
201 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable