Principaux documents
859370
Sigma-Aldrich
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid hydrochloride, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Beilstein:
3914368
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
95%
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
A constituent of collagen.
Remplacé(e)(s) par