Principaux documents
852945
Sigma-Aldrich
Nα-Benzoyl-L-arginine
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHCOC6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Beilstein:
2393290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]22/D −9.4°, c = 1.2 in 1 M HCl
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O